Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 112 °C til 121 °C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 31,26 til 39,79 % C, 14,58 til 18,56 % N |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .