Få mere at vide
2-klor-1,3-dimethylimidazoliniumchlorid, 90%
Artikelnummer. 11926271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926271 5 g Glasflaske 5g
11936271 25 g Glasflaske 25g
11946271 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37091-73-9
Molekylær formel C5H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 169.05
MDL nummer MFCD09039290
InChI nøgle AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
IUPAC navn 2-chlor-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 121°C
Farve Hvid
Elementær analyse 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,3434
Formel vægt 169.05
Procent renhed 90%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.