Få mere at vide
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316435 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316435 5 g 5g
11306435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316435 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153433-26-2
Molekylær formel C5H10BClF4N2
Molekylvægt (g/mol) 220.40
MDL nummer MFCD09039291
InChI nøgle UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC navn 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMIL F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 60.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 220.41
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.