Få mere at vide
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 11306435 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11306435 1 g 1g
11316435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11306435 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439460010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153433-26-2
Molekylær formel C5H10BClF4N2
Molekylvægt (g/mol) 220.40
MDL nummer MFCD09039291
InChI nøgle UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC navn 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMIL F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 60.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 220.41
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.