Få mere at vide
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051350
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051350 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051350 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
CAS 249561-98-6
Analyt- eller komponentnavne N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H14 Cl N2 . F6 P
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI), Etoricoxib Related Compound C as Hexafluorophosphate
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn [2-klor-3-(dimethylamino)prop-2-enyliden]-dimethylazanium; hexafluorfosfat
Molekylvægt (g/mol) 306.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 306,0487 g/mol