missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, TRC

Artikelnummer. 30354811
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354811 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367273500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
CAS 3855-95-6
Molekylær formel C8H4ClNO2S
Mængde 500 mg
Synonym 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-Chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H4ClNO2S/c9-8-10-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)13-8/h1-3H,(H,11,12)
SMIL O=C(O)C=1C=CC=2N=C(Cl)SC2C1
IUPAC navn 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.64
Formel vægt 212.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.