Få mere at vide
2-klor-1,3,2-dioxaphospholan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane |
| CAS | 822-39-9 |
| Molekylær formel | C2 H4 Cl O2 P |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2 |
| SMIL | ClP1OCCO1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholan |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.48 |
| Formel vægt | 125.9637 |