Få mere at vide
2-klor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, TRC
Artikelnummer. 30356946
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30356946 100 g
1 options
Artikelnummer. 30356946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365755100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS 6609-64-9
Molekylær formel C2H4ClO3P
Mængde 100 g
Synonym Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
InChI formel InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
SMIL ClP1(=O)OCCO1
IUPAC navn 2-chloro-1,3,2λ^{5}-dioxaphospholan 2-oxid
Molekylvægt (g/mol) 142.48
Formel vægt 141.9587