Få mere at vide
2-klor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide |
| CAS | 6609-64-9 |
| Molekylær formel | C2H4ClO3P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2 |
| SMIL | ClP1(=O)OCCO1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,3,2λ^{5}-dioxaphospholan 2-oxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.48 |
| Formel vægt | 141.9587 |