Få mere at vide
2-klor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, 95%
Artikelnummer. 10286011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286011 5 g Glasflaske 5g
10245531 25 g Glasflaske 25g
10217353 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332060050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 5g
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6609-64-9
Molekylær formel C2H4ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 142.48
MDL nummer MFCD00043138
InChI nøgle SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
IUPAC navn 2-chlor-1,3,2$l^{5}-dioxaphospholan-2-oxid
SMIL C1COP(=O)(O1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C to 14.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.5500g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4540
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.55
Formel vægt 142.48
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid Film