Få mere at vide
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 95%
Artikelnummer. 10217353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10217353
Brand: Thermo Scientific Acros 332061000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6609-64-9
Molekylær formel C2H4ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 142.48
MDL nummer MFCD00043138
InChI nøgle SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
IUPAC navn 2-chlor-1,3,2$l^{5}-dioxaphospholan-2-oxid
SMIL C1COP(=O)(O1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C to 14.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.5500g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4540
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.55
Formel vægt 142.48
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid Film