Få mere at vide
2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone |
| CAS | 16269-26-4 |
| Molekylær formel | C12H7ClO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-acenaphthenone, NSC 128360 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClO/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6,11H |
| SMIL | O=C1C2=C3C(C=CC=C3C1Cl)=CC=C2 |
| IUPAC navn | 2-chloroacenaphthylen-1(2H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.64 |
| Formel vægt | 202.02 |