Få mere at vide
2-chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10219702
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10219702 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10219702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07025DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H16ClNO
MDL nummer MFCD01184046
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
InChI nøgle BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
IUPAC navn 2-chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)pyrrol-3-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 261.749
PubChem CID 2794753
Formel vægt 261.75
Procent renhed 97%