Få mere at vide
2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005794
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005794 25 g 25g
30994338 5 g 5g
31001385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31005794 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1088425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
CAS 51336-94-8
Molekylær formel C8H5ClF2O
MDL nummer MFCD00013252
Mængde 25 g
SMIL FC1=CC=C(C(CCl)=O)C(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 190.57
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.