missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 110865-03-7 |
| Molekylær formel | C8H7ClO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | NSC 118825 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO4/c9-3-7(13)8-5(11)1-4(10)2-6(8)12/h1-2,10-12H,3H2 |
| SMIL | Oc1cc(O)c(C(=O)CCl)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.59 |
| Formel vægt | 202.0033 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?