missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30353830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353830 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC596140500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
CAS 110865-03-7
Molekylær formel C8H7ClO4
Mængde 500 mg
Synonym NSC 118825
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO4/c9-3-7(13)8-5(11)1-4(10)2-6(8)12/h1-2,10-12H,3H2
SMIL Oc1cc(O)c(C(=O)CCl)c(O)c1
IUPAC navn 2-chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 202.59
Formel vægt 202.0033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.