Få mere at vide
2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone |
| CAS | 960355-08-2 |
| Molekylær formel | C13H15ClN2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12/h4-9H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.72 |
| Formel vægt | 250.0873 |