missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone, TRC

Produktkod. 30349758
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30349758 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349758 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC960355500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone
CAS 960355-08-2
Molekylær formel C13H15ClN2O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15ClN2O/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12/h4-9H,1-3H3
SMIL CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)Cl
IUPAC navn 2-chloro-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 250.72
Formel vægt 250.0873
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.