Få mere at vide
2-Chloro-1-{1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl}ethan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 1087784-16-4 |
| Molekylær formel | C13H13N2OCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O/c14-7-13(17)16-6-5-12-10(8-16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| SMIL | ClCC(=O)N1CCc2[nH]c3ccccc3c2C1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-(1,3,4,5-tetrahydropyrido[4,3-b]indol-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.71 |
| Formel vægt | 248.0716 |