Få mere at vide
2-chloro-1,1-dimethoxy-Ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-chloro-1,1-dimethoxy-Ethane |
| CAS | 97-97-2 |
| Molekylær formel | C4H9ClO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | chloro-Acetaldehyde dimethyl acetal, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, 1,1-Dimethoxy-2-chloroethane, 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxyethyl chloride, 2-Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, NSC 60388 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(CCl)OC |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,1-dimethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.57 |
| Formel vægt | 124.0291 |