Få mere at vide
2-chlor-1-[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788253
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10788253 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10788253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07028DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 304685-89-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H13ClFNO
MDL nummer MFCD01910944
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl
InChI nøgle QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C(=O)CCl
IUPAC navn 2-chlor-1-[1-(4-fluorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 265.712
PubChem CID 1537098
Formel vægt 265.71
Procent renhed 97%