Få mere at vide
2-chlor-1-[1-(4-chlorphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492623
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492623 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10492623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07026DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H13Cl2NO
MDL nummer MFCD03986069
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
InChI nøgle OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 2-chlor-1-[1-(4-chlorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 282.16
PubChem CID 2060458
Formel vægt 282.17
Procent renhed 97%