Få mere at vide
2-Chloro-1,1,2-trifluorethyldifluoromethylether, 97%
Artikelnummer. 11339365
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339365 5 g 5g
11349365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11339365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16725.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13838-16-9
Molekylær formel C3H2ClF5O
Molekylvægt (g/mol) 184.49
MDL nummer MFCD00069095
InChI nøgle JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Synonym enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
PubChem CID 3226
ChEBI CHEBI:4792
IUPAC navn 2-chlor-1-(difluormethoxy)-1,1,2-trifluorethan
SMIL FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Tæthed 1.517
Kogepunkt 56 °C til 57 °C
Flammepunkt Ingen
Lineær formel CHF2OCF2CHClF
Brydningsindeks 1.303
Mængde 5 g
Beilstein 1737129
Merck Index 14,3581
Formel vægt 184.49
Procent renhed 97%