Få mere at vide
Testo™ 2-kanals infrarødt termometer
Artikelnummer. 10642104
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
NTC: -10 °C til +50 °C, Infrarød: -30 °C til +300 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10642104 NTC: -10 °C til +50 °C, Infrarød: -30 °C til +300 °C
1 options
Artikelnummer. 10642104 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 0810
Kun null tilbage
Tekniske data
Inkluderer Lasersigte, integreret NTC lufttermometer, beskyttelseshætte, batterier og kalibreringscertifikat
Temperaturområde (metrisk) NTC: -10 °C til +50 °C, Infrarød: -30 °C til +300 °C
Nøjagtighed NTC:± °0,5 C, infrarød:± °2,0 C (-30 til+ °100 C),± 2 % af resterende måleværdi Resterende område