missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

∆2-Ceftiofur, TRC

Artikelnummer. 30353087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353087 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24474510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Delta3-Ceftiofur
CAS 120962-17-6
Molekylær formel C19 H17 N5 O7 S3
Mængde 10 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (9CI), Ceftiofur delta-3 isomer, δ3-Ceftiofur, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-, ∆2-Ceftiofur
InChI formel InChI=1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-5,7,12-13,16H,6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11-/t12-,13?,16-/m1/s1
SMIL CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(CSC(=O)c3occc3)C(N2C1=O)C(=O)O)\c4csc(N)n4
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 523.563
Formel vægt 523.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.