Få mere at vide
∆2-Ceftiofur, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Delta3-Ceftiofur |
| CAS | 120962-17-6 |
| Molekylær formel | C19 H17 N5 O7 S3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (9CI), Ceftiofur delta-3 isomer, δ3-Ceftiofur, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-, ∆2-Ceftiofur |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-5,7,12-13,16H,6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11-/t12-,13?,16-/m1/s1 |
| SMIL | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(CSC(=O)c3occc3)C(N2C1=O)C(=O)O)\c4csc(N)n4 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.563 |
| Formel vægt | 523.029 |