missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

∆2-Cefetamet Pivoxil (Contain 20% Cefetamet Pivoxil), TRC

Artikelnummer. 30351869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351869 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24277525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale delta2-Cefetamet Pivoxil
CAS 126617-54-7
Molekylær formel C20H25N5O7S2
Mængde 25 mg
Synonym [2R-[2alpha,6alpha,7beta(Z)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H25N5O7S2/c1-9-6-33-16-12(23-14(26)11(24-30-5)10-7-34-19(21)22-10)15(27)25(16)13(9)17(28)31-8-32-18(29)20(2,3)4/h6-7,12-13,16H,8H2,1-5H3,(H2,21,22)(H,23,26)/b24-11-/t12-,13-,16-/m1/s1
SMIL CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\c3csc(N)n3
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (2R,6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 511.57
Formel vægt 511.1195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.