Få mere at vide
2-Carboxythiophene-4-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469967
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469967 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15469967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53210.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxythiophene-4-boronic acid
CAS 913835-91-3
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Molekylær formel C5H5BO4S
MDL nummer MFCD08689521
Mængde 250 mg
Synonym 2-carboxythiophene-4-boronic acid, 4-dihydroxyboranyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-borono, 2-carboxythiophene-4-boronicacid, acmc-209rac, 4-borono-2-thiophenecarboxylic acid, 4-dihydroxyboryl-2-thiophene carboxylic acid
InChI nøgle LISDLMYCEQUKLA-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CSC(=C1)C(=O)O)(O)O
IUPAC navn 4-boronothiophene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.961
PubChem CID 44119364
Formel vægt 171.96
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.