missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Carboxythiophene-3-boronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30335472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335472 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB415938100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Carboxythiophene-3-boronic Acid
CAS 5503-74-2
Molekylær formel C5H5BO4S
Mængde 100 mg
Synonym 3-Borono-2-thiophenecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C5H5BO4S/c7-5(8)4-3(6(9)10)1-2-11-4/h1-2,9-10H,(H,7,8)
SMIL OB(O)c1ccsc1C(=O)O
IUPAC navn 3-boronothiophene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.97
Formel vægt 172.0002
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.