Få mere at vide
2-Carboxyphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Artikelnummer. 30368543
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30368543 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30368543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC181388250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
CAS 1187591-17-8
Molekylær formel C13H17BO4
Mængde 250 mg
Synonym 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-8-6-5-7-9(10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
SMIL O=C(O)C=1C=CC=CC1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C
IUPAC navn 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 248.08
Formel vægt 248.12