Få mere at vide
2-Carboxyphenyl phosphate, 98%
Artikelnummer. 15453087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453087 1 g 1g
11447047 5 g 5g
11457047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14417.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6064-83-1 | C7H7O6P | 218.101 g/mol
2-Carboxyphenylphosphat bruges som et substrat til estimering af sur phosphatase. Det bruges også som et smertestillende, anti-inflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Carboxyphenylphosphat anvendes som et substrat til estimering af sur phosphatase. Det bruges også som et smertestillende, anti-inflammatorisk middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6064-83-1
Molekylær formel C7H7O6P
Molekylvægt (g/mol) 218.101
MDL nummer MFCD00042645
InChI nøgle FFKUDWZICMJVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fosfosal, 2-phosphonooxy benzoic acid, disdolen, salicyl phosphate, o-carboxyphenyl phosphate, 2-carboxyphenyl phosphate, 2-phosphonoxybenzoic acid, phosphonoxybenzoic acid, o-phosphonooxy benzoic acid, fosfosal inn
PubChem CID 3418
IUPAC navn 2-phosphonooxybenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxyphenyl phosphate
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Mængde 1 g
Beilstein 2619142
Merck Index 14,4255
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 218.1
Procent renhed 98%