Få mere at vide
2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306956
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306956 25 g 25g
11396946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06671.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 46118-95-0 | Molekylformel: C7H8N2O2S | Molekylvægt: 184,213 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 46118-95-0
Molekylær formel C7H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 184.213
MDL nummer MFCD00023244
InChI nøgle CGMJQRAIQBSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-carboxymethylmercapto-4-methylpyrimidine, 2-4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-ylthio acetic acid, acmc-20aony, 4-methyl-2-pyrimidinyl thio acetic acid
PubChem CID 98782
IUPAC navn 2-(4-methylpyrimidin-2-yl)sulfanyleddikesyre
SMIL CC1=NC(=NC=C1)SCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxymethylthio-4-methylpyrimidine
Smeltepunkt 190 °C til 193 °C
Mængde 25 g
Beilstein 150424
Formel vægt 184.22
Procent renhed 98%