missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 505-73-7 |
| Molekylær formel | C4H6O4S2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1-9-10-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | C(C(=O)O)SSCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(carboxymethyldisulfanyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.21 |
| Formel vægt | 181.9708 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?