Få mere at vide
2-[(Carboxymethyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Carboxymethyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 33012-75-8 |
| Molekylær formel | C5H9NO4 • HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(Carboxymethyl)-L-alanine Hydrochloride, Strombine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(5(9)10)6-2-4(7)8;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | [C@@H](NCC(O)=O)(C(O)=O)C.Cl |
| IUPAC navn | (carboxymethyl)alanine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.59 |
| Formel vægt | 183.03 |