Få mere at vide
(2-Carboxyethyl)-triphenylphosphonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Carboxyethyl)-triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 36626-29-6 |
| Molekylær formel | C21 H20 O2 P . Cl |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19O2P.ClH/c22-21(23)16-17-24(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H |
| SMIL | [Cl-].OC(=O)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-carboxyethyl(triphenyl)phosphanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.81 |
| Formel vægt | 370.0889 |