missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride |
| CAS | 1246274-70-3 |
| Molekylær formel | C5 D6 H5 O2 S . Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Sulfonium, (2-carboxyethyl)di(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-d6 chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-D6 (S,S-dimethyl-D6) Chloride, (2-Carboxyethyl)di(methyl-d3)sulfonium chloride, 3-Di(methyl-d3)sulphoniopropionate hydrochloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 chloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 hydrochloride, Dimethyl-d6-propiothetin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[S+](CCC(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-carboxyethyl-bis(trideuteriomethyl)sulfanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.695 |
| Formel vægt | 176.054 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?