Få mere at vide
2-Carboxycinnaminsyre, overvejende trans, 97 %
Artikelnummer. 11311287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311287 5 g 5g
11321287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01467.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 612-40-8 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-40-8
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00004380
InChI nøgle SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
IUPAC navn 2-[(E)-2-carboxyethenyl]benzoesyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 195°C to 205°C
Mængde 5 g
Beilstein 1870294
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%