Få mere at vide
2-Carboxycinnamic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10285571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10285571 5 g 5g
10574911 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 612-40-8
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00004380
InChI nøgle SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
IUPAC navn 2-[(1E)-2-carboxyeth-1-en-1-yl]benzoic acid
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxycinnamic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197°C to 202°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Formel vægt 192.17
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder