Få mere at vide
2-Carboxybenzenboronsyre, 95%
Artikelnummer. 11342977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342977 250 mg 250mg
11322977 1 g 1g
11332977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16301.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149105-19-1
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.939
MDL nummer MFCD01318118
InChI nøgle KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaure
PubChem CID 2733985
IUPAC navn 2-borobenzoesyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼220 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 2835407
Formel vægt 165.94
Procent renhed 95%