Learn More
2-Carboxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11) |
| Formula Weight | 150.0317 |
| Chemical Name or Material | 2-Carboxybenzaldehyde |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?