Få mere at vide
2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide |
| CAS | 4-4-3785 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 N O2 . I |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H |
| SMIL | [I-].C[n+]1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-1-ium-2-carboxylic acid;iodide |
| Vis mere |