Få mere at vide
2’-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5’-nitrobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5'-nitrobenzophenone |
| CAS | 166442-40-6 |
| Molekylær formel | C16 H14 N2 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-17(2)9-3-6-12(14(19)8-9)15(20)13-7-10(18(23)24)4-5-11(13)16(21)22/h3-8,19H,1-2H3,(H,21,22) |
| SMIL | CN(C)c1ccc(C(=O)c2cc(ccc2C(=O)O)[N+](=O)[O-])c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(dimethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vægt | 330.0852 |