Få mere at vide
2-Carbamoylbenzenboronsyre, 96%
Artikelnummer. 15439397
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439397 250 mg 250mg
15429397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52642.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 380430-54-6 | C7H8BNO3 | 164,955 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-54-6
Molekylær formel C7H8BNO3
Molekylvægt (g/mol) 164.955
MDL nummer MFCD02179454
InChI nøgle LBWJTKOVBMVJJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminocarbonylphenylboronic acid, 2-carbamoylphenyl boronic acid, 2-carbamoylbenzeneboronic acid, 2-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-boronobenzamide, boronic acid, 2-aminocarbonyl phenyl, 2-aminocarbonylphenyl boronic acid, 2-aminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid,b-2-aminocarbonyl phenyl, pubchem1766
PubChem CID 2737809
IUPAC navn (2-carbamoylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1C(=O)N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 226 °C til 230 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.96
Procent renhed 96%