Få mere at vide
2-Carbamoyl-N-methylpyridinium metanesulfonat, Mikromol™
Beskrivelse
2-Carbamoyl-N-methylpyridinium metanesulfonat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate |
| CAS | 87141-87-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H9 N2 O . C H3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | metanesulfonat; 1-methylpyridin-1-ium-2-carboxamid |
| Vis mere |