Få mere at vide
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30462783
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462783 4 x 25 mg
17912076 25 mg
17941826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462783 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0345.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonsyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid
CAS 25985-57-3
Analyt- eller komponentnavne 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H8 N2 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mesna Imp. A (EP), 2-[(Aminoiminomethyl)thio]ethanesulfonic Acid, Ethanesulfonic acid, 2-(amidinothio)- (6CI,7CI,8CI), Pseudourea, 2-(2-sulfoethyl)- (8CI), 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, Carbamimidothioic acid, 2-sulfoethyl ester, 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity A
Løsningstype Neat
SMIL NC(=N)SCCS(=O)(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 184.228 g/mol