Få mere at vide
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonsyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 25985-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H8 N2 O3 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mesna Imp. A (EP), 2-[(Aminoiminomethyl)thio]ethanesulfonic Acid, Ethanesulfonic acid, 2-(amidinothio)- (6CI,7CI,8CI), Pseudourea, 2-(2-sulfoethyl)- (8CI), 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, Carbamimidothioic acid, 2-sulfoethyl ester, 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity A |
| SMIL | NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |