missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone, TRC

Artikelnummer. 30467489
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467489 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32596125G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-C-Methyl-D-ribonic-1,4-lactone
CAS 492-30-8
Molekylær formel C6 H10 O5
Mængde 25 g
Synonym D-Ribonic acid, 2-C-methyl-, γ-lactone, Ribonic acid, 2-C-methyl-, γ-lactone, D- (7CI,8CI), 2-C-Methyl-D-ribo-pentonic acid γ-lactone, 2-C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone, NSC 19768, NSC 62382, α-D-Glucosaccharinic acid γ-lactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c1-6(10)4(8)3(2-7)11-5(6)9/h3-4,7-8,10H,2H2,1H3/t3-,4-,6-/m1/s1
SMIL C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1=O
IUPAC navn (3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0528
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.