Få mere at vide
2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051428
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051428 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051428 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile
CAS 1191237-69-0
Analyt- eller komponentnavne 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Remdesivir Related Compound 6 (GS-441524)
InChI formel InChI=1S/C12H13N5O4/c13-4-12(10(20)9(19)7(3-18)21-12)8-2-1-6-11(14)15-5-16-17(6)8/h1-2,5,7,9-10,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,12+/m1/s1
SMIL Nc1ncnn2c(ccc12)[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolane-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 291.2627
Mængde 25 mg
Formel vægt 291.0968 g/mol