Få mere at vide
2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-altrononitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30051398
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051398 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051398 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-altrononitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-altrononitrile
CAS 1191237-80-5
Analyt- eller komponentnavne 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-altrononitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-altrononitrile
InChI formel InChI=1S/C15H17N5O4/c1-14(2)23-11-9(5-21)22-15(6-16,12(11)24-14)10-4-3-8-13(17)18-7-19-20(8)10/h3-4,7,9,11-12,21H,5H2,1-2H3,(H2,17,18,19)/t9-,11-,12-,15+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@](C#N)([C@@H]2O1)c3ccc4c(N)ncnn34
IUPAC navn (3aR,4R,6R,6aR)-4-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxole-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 331.3266
Mængde 25 mg
Formel vægt 331.1281 g/mol