Få mere at vide
2-Butynol-d2, TRC
Artikelnummer. 30338728
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30338728 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB750092100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Molekylær formel C4H4D2O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMIL [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC navn 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 72.1
Formel vægt 72.0544